Learn More
Ácido acético, trihidrato de sal sódica, 99+ %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12103761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12103761 250 g Frasco de plástico 250 GR
12183751 1 kg Frasco de plástico 1 KG
12193751 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12103761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446792500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    38.10€ / 250 g
    Ahorro 2.50€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3H2O | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H3NaO2·3H2O
Peso molecular (g/mol) 136.08
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Absorbancia 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm
Punto de fusión 58.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COONa·3H2O
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,8709
Información de solubilidad Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
Materia insoluble 0.005% max. (in water)