Learn More
Ácido acético glacial, extra puro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
84.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
84.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
84.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2.5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
C2H4O2, número de CAS-64-19-7, 2,5 l, 117 °C, incoloro, 60,05 g/mol, 16 °C, 36152, botella de plástico HDPE, líquido, 2,1, 1,52 kPa a 20 °C
Especificaciones
pH | 2.5 |
Punto de fusión | 16 °C |
Punto de ebullición | 117 °C |
Color | Incolora |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05g/mol |
Cantidad | 2.5 l |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Forma física | Líquido |
Densidad del vapor | 2.1 |
Presión de vapor | 1.52 kPa a 20 °C |