missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetanilida, extrapura, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072765
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
103-84-4
8674
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
103-84-4
8674
Punto de fusión 111°C
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Punto de ebullición 304°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'