Learn More
Acetaldehído etilo propargil acetal, 98 %, Thermo Scientific™
31.90€ - 93.30€
CAS | 18669-04-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
Número MDL | MFCD00066344 |
Clave InChI | QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 86774 |
Nombre IUPAC | 3-(1-etoxietoxi)prop-1-ino |
SMILES | CCOC(C)OCC#C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10025493
|
Thermo Scientific Acros
390640010 |
1 g | Frasco de vidrio |
31.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10732084
|
Thermo Scientific Acros
390640050 |
5 g | Frasco de vidrio |
93.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
18669-04-0 | |
128.17 | |
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N | |
3-(1-etoxietoxi)prop-1-ino |
C7H12O2 | |
MFCD00066344 | |
86774 | |
CCOC(C)OCC#C |
Especificaciones
Acetaldehyde ethyl propargyl acetal | |
97.5 | |
De incoloro a amarillo | |
141°C to 142°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4150 to 1.417 | |
0.893 | |
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N | |
3-(1-etoxietoxi)prop-1-ino | |
86774 | |
98% |
18669-04-0 | |
100.0 | |
0.8930g/mL | |
Auténtico | |
C7H12O2 | |
MFCD00066344 | |
3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy | |
CCOC(C)OCC#C | |
128.17 | |
128.17 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 242-490-
- Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.