Learn More
Acetaldehído etilo propargil acetal, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10732084 5 g Frasco de vidrio 5 g
10025493 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18669-04-0
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00066344
Clave InChI QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86774
Nombre IUPAC 3-(1-etoxietoxi)prop-1-ino
SMILES CCOC(C)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4150 to 1.417
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.893
Sinónimo 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación