Learn More
Alfa Aesar™ Acetal de di-n-hexilo de acetaldehído, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde di-n-hexyl acetal |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.39 |
Porcentaje de pureza | 97% |