Learn More
Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped reducer tubing connectors. Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
Marca: Ismatec™ ISM569A
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Conector para tubos reductores, con diámetros de entrada y salida variables.
- Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
- Disponibles en diferentes tamaños, formas y composiciones.
Especificaciones
Conector de tubo reductor | |
Para D.I. de 1,5mm y 2,5mm Tubos de conducción | |
D.I. de 1,5mm y 2,5mm |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Recto |