Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido accumet™: sin mercurio
Ideal para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11540094
  • 185.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal for measurements in small vessels or with small samples
Electrodos combinados de pH estándar
  • Cuerpo de polipropileno resistente: ideal para uso portátil con muestras acuosas
  • La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
  • Intervalo de pH de 0 a 14
  • Todos tienen junta de cerámica porosa
  • Disponibles con referencia de Ag/AgCl de junta simple o con referencia de Ag/AgCl de unión doble
Especificaciones
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin
Polipropileno
De -5 °C a +100 °C
KCl saturado con AgCl KCl
Ag/AgCl
-5°C a +100°C
106 mm
10 mm
Doble de cerámica porosa
Desde 0 hasta 14
Electrodo combinado de pH
Para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas
De 23° a 212 °F
4,1 in
0,4 in