Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido accumet™: sin mercurio
Ideal para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ideal for measurements in small vessels or with small samples
Electrodos combinados de pH estándar
- Cuerpo de polipropileno resistente: ideal para uso portátil con muestras acuosas
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Todos tienen junta de cerámica porosa
- Disponibles con referencia de Ag/AgCl de junta simple o con referencia de Ag/AgCl de unión doble
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin | |
Polipropileno | |
De -5 °C a +100 °C | |
KCl saturado con AgCl KCl | |
Ag/AgCl | |
-5°C a +100°C | |
106 mm | |
10 mm |
Único de cerámica porosa | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
Para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas | |
De 23° a 212 °F | |
4,1 in | |
0,4 in |