Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C8
Mejore la productividad de los laboratorios con las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8.
Marca: Thermo Scientific™ 74204-154630
556.22 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 µm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La fase unida C8 de elevada cobertura ofrece una retención óptima de analitos con hidrofobicidad moderada. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Menor retención hidrófoba- Se recomienda para analitos moderadamente hidrófobos o cuando una fase menos hidrófoba proporcione una retención óptima
- Las partículas de 4 µm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Gracias al diseño de las partículas de 4 µm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Columna de análisis | |
1,5 mL/min | |
150 mm | |
4 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C8 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
De 2 a 9 | |
130 m²/g | |
L7 | |
Accucore | |
4% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.