Learn More
Thermo Scientific™ Kits de rango de selectividad amplio Accucore™
Permiten verificar la selectividad óptima de las columnas HPLC Thermo Scientific™ Accucore™ en un rango amplio.
Marca: Thermo Scientific™ 17X26-052130-3VB
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Utilice los kits de selectividad amplia Thermo Scientific™ Accucore™ para comprobar qué columna Accucore ofrece una selectividad óptima para su aplicación. Cada kit incluye 1 columna para HPLC Accucore C18, 1 Accucore PhenylHexyl y 1 columna Accucore PFP. Las columnas Accucore se basan en la avanzada tecnología Core Enhanced™ para ofrecer separaciones rápidas y de alta resolución con una excelente resolución y sensibilidad. Aunque las columnas de partículas de menos de 2 um suelen producir altas presiones de fondo, estas columnas Accucore producen menores contrapresiones; por lo tanto, no se requieren sistemas UHPLC para su uso con estas columnas.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- El kit contiene 1 columna para HPLC Accucore C18, 1 columna Accucore PhenylHexyl y 1 columna Accucore PHP
Especificaciones
Kit de columna para HPLC | |
HPLC | |
50 mm | |
2,6 μm | |
130 m²/g | |
Accucore | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
1 columna Accucore C18; 1 columna Accucore PhenylHexyl; 1 columna Accucore PFP | |
Núcleo sólido esférico | |
80 Å | |
C18, PFP, fenil/hexil | |
Sílice | |
Sí |