Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ Polar Premium
Utilice esta columna de núcleo sólido especialmente diseñada para una alta resolución rápida con una alta estabilidad de pH para la separación de especies básicas, neutras y ácidas.
505.24€ - 1012.68€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | Desde 1,5 hasta 10,5 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13455649
|
Thermo Scientific™
28026-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13425649
|
Thermo Scientific™
28026-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
751.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13469738
|
Thermo Scientific™
28026-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13465649
|
Thermo Scientific™
28026-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
943.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13475649
|
Thermo Scientific™
28026-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13448739
|
Thermo Scientific™
28026-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
717.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13445649
|
Thermo Scientific™
28026-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
773.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13435649
|
Thermo Scientific™
28026-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13485649
|
Thermo Scientific™
28026-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13438739
|
Thermo Scientific™
28026-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1012.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13405659
|
Thermo Scientific™
28026-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
505.24€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución de analitos polares y no polares mediante columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 µm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La sólida fase estacionaria C18 integrada en amida proporciona una selectividad única complementaria a las columnas C18 convencionales, es estable desde el pH 1,5-10 y es totalmente compatible con fases móviles altamente acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa- El material de fase reversa polar integrado ofrece una selectividad complementaria para las columnas C18 estándar.
- La fase unida especialmente diseñada es estable a partir de pH 1,5–10,5.
- La fase C18 con amidas resistentes integradas no sufrirá un colapso de fase en la fase móvil 100 % acuosa.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70°C | |
Accucore | |
9% | |
Sí |
Núcleo sólido esférico | |
Desde 1,5 hasta 10,5 | |
90 m²/g | |
L60 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |