Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos y moderadamente polares.
Marca: Thermo Scientific™ 17926-012105
Detalles adicionales : Peso : 0.01316kg
Descripción
Ofrezca una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para LC de fenil/hexil Thermo Scientific™ Accucore™.
Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
- Mejora de las interacciones Pi-pi con aromáticos
- Hidrofobicidad moderada
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Fenil/Hexil | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
10 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
5 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.