Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4
Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.
522.24€ - 1291.32€
Especificaciones
Para utilizar con | HPLC |
---|---|
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Área de la superficie | 80 m²/g |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12685695
|
Thermo Scientific™
16526-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
589.07€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12615705
|
Thermo Scientific™
16526-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12645705
|
Thermo Scientific™
16526-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12655705
|
Thermo Scientific™
16526-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12665705
|
Thermo Scientific™
16526-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12685705
|
Thermo Scientific™
16526-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12695705
|
Thermo Scientific™
16526-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12655715
|
Thermo Scientific™
16526-157569 |
2,6 μm | 0,075 mm | 150 mm |
1100.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12605715
|
Thermo Scientific™
16526-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
547.20€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12615715
|
Thermo Scientific™
16526-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
547.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12625715
|
Thermo Scientific™
16526-014005 |
2,6 μm | 4 mm | 10 mm |
547.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12665715
|
Thermo Scientific™
16526-507569 |
2,6 μm | 0,075 mm | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12675705
|
Thermo Scientific™
16526-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12695695
|
Thermo Scientific™
16526-033030 |
2,6 μm | 3 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12625705
|
Thermo Scientific™
16526-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Ofrezca una retención hidrófoba inferior, ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
- Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
- Excepcionales columnas reforzadas
- Retención hidrófoba significativamente menor en comparación con C18
- Ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
HPLC | |
De 2 a 9 | |
80 m²/g | |
L26 | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
2,6 μm | |
150 Å | |
60 °C | |
C4 | |
2 % | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.