Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis de péptidos Acclaim™ PepMap™ C8, 3 μm, 0,075 mm x 150 mm
Formato de columna: NanoViper; carga de carbono: 9%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 164706
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
- Montaje sin herramientas
- La columna no sufre daños por un apriete excesivo: puede soportar presiones de hasta 1000 bares y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
- No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones
Especificaciones
NanoViper | |
150 mm | |
3 μm | |
L7 | |
nanoLC | |
9 % | |
Fase inversa |
0,075 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
100 Å | |
C8 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos |