Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis de péptidos Acclaim™ PepMap™ C18, 5 μm, 75 μm x 50 mm
Formato de columna: Columna capilar; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 160318
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Esta es la columna estándar para conseguir una identificación de proteínas de alta resolución y gran sensibilidad para la detección y verificación de biomarcadores y proteómica. La columna para HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C18 100, con tamaño de partículas de 5 μm es ideal para:
Mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos
Identificación de péptidos mediante LC-MS/MS, la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas
Gran capacidad de carga
Las columnas Acclaim PepMap son excepcionalmente adecuadas para el análisis de péptidos poco abundantes que a menudo están presentes en muestras proteómicas complejas. Las columnas Acclaim PepMap permiten el ajuste del rendimiento, de la sensibilidad y de la cantidad de muestra disponible.
- Columna C18 100Å con tamaño de partículas de 3 μm, longitud de 50 mm y DI de 75 μm
- Mejor separación de proteínas y péptidos
- La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada.
- Excelente eficacia de separación con una resolución y recuperación superiores
- Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual
- Las columnas están disponibles con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper de apriete manual:
- No requiere herramientas
- Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
- Admite presiones de hasta 1000 bares.
Acerca de las nanocolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 μm) son ideales para el análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Las nanocolumnas para LC se utilizan a menudo en proteómica.
Especificaciones
Columna capilar | |
200 nl/min | |
50 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15 % | |
Fase inversa |
75 μm | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Sílice fundido |