Learn More
IKA™ Accesorio de varillas de agitación para agitadores de varilla Fisher Scientific™ IKA™ y SteadyStir™
Genere un flujo axial en el recipiente con estos ejes de agitación. El accesorio de ejes de agitación IKA™ Fisher Scientific™ SteadyStir™ y los agitadores de varilla IKA™ están diseñados para velocidades de media a alta.
Marca:  IKA™ 0000513500
Detalles adicionales : Peso : 1.45150kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10767381
  • 327.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gran turbulencia, fuerzas de cizalla altas
  • Reducción de partículas
  • Para velocidades de media a alta
† Recubierto de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
3,1 in
80 mm
13,8 in
R 1300
Agitador Dissolver
0,3 in
8 mm
350 mm
Máx. de 2000 rpm
AISI 316L