Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
Marca: Digi-Sense™ 20250-45
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Incluye certificado de calibración trazable al NIST acreditado por A2LA
- Mide, registra y muestra la temperatura, la humedad y el punto de rocío
- Sensor extraíble para mediciones locales o remotas mediante cable alargador incluido
- Montaje en pared o montaje en escritorio
- Software de autoarranque residente, no es necesaria la instalación
- Incluye certificado NIST
- Descargas de datos almacenados en el ordenador a través del cable USB suministrado en formato CSV
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Soporte de repuesto para montaje | |
Registrador de temperatura y humedad relativa con pantalla táctil y calibración trazable al NIST (20250-40) |