Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca: Thermo Scientific™ DS0396-0080
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
Características
- Llave de paso de Teflón™ en cada válvula del colector de vacío Nalgene
- Desactiva el flujo cuando se utilizan menos de tres salidas
- El colector de vacío Nalgene es idóneo para su utilización con el embudo de filtro reutilizable Nalgene con abrazadera
Especificaciones
Tope de goma, número 8 con 5/8en el orificio | |
8 | |
Colector de vacío Nalgene n.º cat. DS0345-0001 |
Tapón | |
Caucho |