Learn More
Thermo Scientific™ Soporte con pie Isotemp™
Material: Acero; para usar con: Incubadoras de CO2 de la serie 8000 de Napco
Marca: Thermo Scientific™ 190648
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para incubadoras Isotemp de CO2 13-255-25, -26, -27, -28
- Para incubadoras de CO2 Napco de la serie8000 15-497-001 hasta-012
Especificaciones
Incubador de CO2 Napco de la serie 8000 | |
Acero | |
6,5 in |
LED | |
Accesorio, soporte con pie | |
16,5 cm |