Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
A variety of Bored Stoppers for use with Combisart™ Systems.
Marca: Sartorius 17175
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
14-555-818
- Para soportes de vidrio de 25 mm
- Conicidad, de 40 a 45 mm
- Diámetro del orificio: 11 mm
- Utilícelo con un soporte de filtro de vidrio de 25 a 30 ml y un matraz de succión 16672
- Conicidad, de 53 a 60 mm
- Diámetro de 11 mm
- Utilícelo con un embudo de vidrio de 50 a 250 ml y un matraz de succión de 2 l 16672
- Conicidad: Entre 53 y 60 mm
- Diámetro de 14 mm
- Utilícelo con soportes de acero inoxidable 16201, 16219, 16220 y un matraz de succión de 2 l 16672
- Conicidad, de 53 a 60 mm
- Diámetro de 9,5 mm
- Para soportes de vidrio de 47 a 50 mm
- Conicidad, de 40 a 45 mm
- Diámetro de 14 mm
- Silicona
- Matraz de succión de 2 l 16672
Especificaciones
No estéril | |
Silicona | |
Esterilizable en autoclave |
Tapones perforados | |
Embudo de vidrio de 50 a 250 ml y matraz de aspiración de 2 l 16672 | |
1,4 cm |