Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca: Axygen HGB20-NE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cmEspecificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal | |
Caja de gel horizontal Axygen, 20 cm | |
Electrodo negativo de repuesto, 20 cm |