Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca: Axygen HGB20-20-GT
110.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cmEspecificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal | |
Caja de gel horizontal Axygen, 20 cm | |
Bandeja de gel de 20 x 20 cm, transparente a UV |