Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca:  Axygen HGB10-16-075
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15543107
  • 46.30€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cm
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal
Peine de 16 pocillos, grosor de 0,75 mm
0,75 mm
Caja de gel horizontal Axygen, 10 cm
16