Learn More
Accesorios para caja de gel horizontal Axygen™, 10 cm
Para su uso con la caja de gel horizontal, 10 cm
Marca: Axygen HGB20-20MC-15
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Peines para caja de gel horizontal Axygen™ de 10-20 cmEspecificaciones
Accesorios para sistemas de electroforesis horizontal | |
Peine de 20 pocillos multicanal compatible, grosor de 1,5 mm | |
1/caja |
Caja de gel horizontal Axygen, 20 cm | |
20 | |
1/Paq. |