Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX
ABsolute Blue qPCR Mixes are 2X master mixes for probe chemistry. There are suitable alternatives available for all common real-time instruments.
Marca: Thermo Scientific™ AB4319A
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
Especificaciones
Contiene: • 1 x 5 ml de mezcla baja de qPCR ABsolute Blue Bajo ROX (2X) Suficiente para reacciones de 400 x 25 μl. Almacenar a -20°C |
|
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ABsolute Blue | |
400 reacciones | |
2X | |
400 reacciones | |
5 mL |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema 7 ViiA™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Mezcla para qPCR | |
Expresión génica | |
2 X | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.