Learn More
Abnova™ Sonda FISH CEN4p (rojo Texas)
Sondas FISH etiquetadas como marcadores cromosómicos utilizando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FC0027.20uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Tampón de hibridación FISH (80 μL)
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
4p13 | |
Sonda FISH CEN4p (Texas Red) |
Texas Red | |
Tampón de hibridación FISH (80 uL) | |
CEN4p | |
20 μl |