Learn More
Invitrogen™ Human ABL1 [F317L], GST Tag Recombinant Protein
This ABL1 F317L Recombinant Human Protein (27-end) was expressed in insect cells.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_005148.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 146.3 kDa |
Familia Quinasa | ABL Kinase Family |
Longitud de la proteína | aa 27 - end |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940403
|
Invitrogen™
A33475 |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17198805
|
Invitrogen™
A33550 |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17118835
|
Invitrogen™
A33719 |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
ABL1 cytoplasmic tyrosine kinase protooncogene encodes a cytoplasmic and nuclear kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. Activity of ABL protein is negatively regulated by its SH3 domain and deletion of the SH3 domain turns ABL1 into an oncogene. Translocation and head-to-tail fusion of the BCR and ABL1 genes is present in many cases of chronic myelogeneous leukemia. The DNA-binding activity of the ubiquitously expressed ABL1 tyrosine kinase is regulated by CDK1-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function for ABL1.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones
NP_005148.2 | |
146.3 kDa | |
aa 27 - end | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Recombinant, Active, Mutant |
Kinase Assay | |
ABL Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |