Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D Barcoded Twist-Lock Storage Tubes
Get 2D Barcoded Twist-Lock Storage Tubes for the perfect solution for sample storage in most laboratory conditions down to -80°C.
Marca: Thermo Scientific™ AB-1248
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Encapsulated onto the base of every Thermo Scientific Abgene Barcoded Twist-Lock Storage Tube is a unique 2D barcode to securely identify and track samples, even in the harshest of laboratory conditions. Instantly decode each tube’s 2D barcode with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers; scan the tube into any application or database, or integrate via various data export options-the choice is yours. Once sample data is stored, just scan the tube using the database ‘find’ feature to instantly access sample information and identify the contents of each storage tube.
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D es visible hasta en las condiciones de laboratorio más extremas
- Decodifique el código de barras 2D de cada tubo al instante con la línea Thermo Scientific de lectores de código de barras 2D; escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos, o intégrelos mediante diversas opciones de exportación de datos
- Una vez almacenados los datos de la muestra, explore el tubo con la función Buscar de la base de datos y podrá acceder de inmediato a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento
Diseño excelente
- Ahorre un valioso espacio en el congelador con una gradilla de 48 tubos innovadora y apilable, que ocupa el espacio de una microplaca 6 x 8 y tiene el conocido formato de crioconservación
- La referencia alfanumérica de cuadrícula en el rack y en la tapa muestra con claridad la ubicación del tubo de almacenamiento
- La rosca externa de los tubos previene la contaminación
- La base abierta de la gradilla permite leer todos los códigos de barras a la vez, lo que ahorra tiempo y facilita la congelación y descongelación
- A diferencia de otras cajas de almacenamiento de plástico o cartón, el rack seguro y apilable también permite mantener el congelador ordenado para una recuperación de muestras más rápida
- El diseño de los pocillos internos en V reducen el volumen muerto y mejoran la recuperación de muestras
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo para garantizar la legibilidad
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Abgene
- Se comprueba la estanqueidad de cada lote de tubos de almacenamiento para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Identificación instantánea de muestras; Identificación segura de muestras archivadas; Envío seguro de muestras; Almacenamiento de muestras genómicas, Compuestos disueltos en DMSO; Seguimiento de muestras durante el proceso de fabricación
Especificaciones
Tubos Cypher Twist-Lock 2D | |
Código de barras 2D | |
0,0338 fl oz |
< 1,0/ml | |
5 cajas/paquete |