Learn More
Abnova™ 9q34/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) |
Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
Ubicación | 9q34, 9q21 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023025
|
Abnova™
FG0028.200UL |
200 ul |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013025
|
Abnova™
FG0028.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
- Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
- Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
- Identify gene amplification, loss, and translocation
- High signal to noise ratio
- Low cross reactivity
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) | |
9q34, 9q21 | |
Sonda FISH 9q34/CEN9q |
FITC, Rojo Texas | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
9q34, CEN9q |