Learn More
Uvex™ 9770 Pheos E Unventilated Safety Helmets
Lightweight, unventilated helmets in a sporty design ideal for use in the electrician sector with low voltage systems. A conventional 6-point textile strap interior allows for easy adjustment.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 397:2012, EN 50365:2002 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de baja tensión |
Incluye | Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Modelo | 9770 Pheos E |
Descripción
- Lightweight, unventilated helmet in a sporty design
- Completely closed for use in the electrician sector with low voltage systems
- Includes an adapter system for visors, helmet caps, and helmet lamps
- Conventional 6-point textile strap interior allows for easy adjustment
- Style 9770026 is pasted with the highly reflective pheos reflex sticker set
Especificaciones
EN 397:2012, EN 50365:2002 | |
Sistema adaptador para viseras Uvex™, cápsulas de casco y lámparas para casco | |
9770 Pheos E | |
Entre 52 y 61 cm |
Sistemas de baja tensión | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Casco eléctricamente aislante | |
Sin ventilación |