Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR con faldón y fondo cónico de 96 pocillos twin.tec™
Disfrute de las ventajas de combinar dos materiales sin los inconvenientes. Las placas para PCR con faldón y fondo cónico Eppendorf™ twin.tec™ de 96 pocillos contienen áreas de placas y faldones de policarbonato para proporcionar rigidez, mientras que los pozos están fabricados con polipropileno virgen ultrafino.
Marca: Eppendorf™ 0030128842
Detalles adicionales : Peso : 10.28700kg
Descripción
- El mínimo descuelgue del faldón convierten a esta placa en la opción ideal para su uso en sistemas automatizados y robóticos
- Certificado como libre de ADN humano detectable, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR
- Diseño de una pieza: combinación de policarbonato y polipropileno para un rendimiento óptimo
- Paralelismo de plano mejorado
- Alta rigidez y solidez
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- El faldón proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
- Pared extremadamente delgada para una transferencia de calor óptima en la muestra
- Se adapta a la mayoría de termocicladores y el secuenciador de capilares MegaBACE™
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ±0,25 mm x 85,476 ±0,25 mm)
- Apilable
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadrícula
- Ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque de termociclador y su retirada de este
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Diseño de perfil bajo para una mayor eficacia de la PCR
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
Azul, Transparente | |
96 | |
Sí | |
121 °C |
Estándar | |
8 x 12 | |
Policarbonato | |
V | |
Para técnicas de PCR | |
96 pocillos, con faldón |