Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips are suitable for optical measurements.
Marca:  Greiner Bio-One 762071
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10073221
  • 1655.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Haz de luz no desviado por perfil de pozo
  • Fondo plano
  • Poliestireno
Service Plan
No
Especificaciones
Especificaciones
Placa de tiras
Alta adherencia
Poliestireno
De 20 a 350 μl
Microlon 600
Plano
Mediciones de transmisión
5
White
Transparente
8 x 12
Placa de tiras
96
No estéril
388 μl
100
De -20 °C a +60 °C