Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca:  Greiner Bio-One 651203
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020242
  • 432.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Dimensiones externas uniformes
  • Separación de pozo a pozo de 9mm
  • Incluye codificación alfanumérica
  • Sellable con films adhesivos y termosellado
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Sin tapa
No esterilizable en autoclave
Polipropileno
No estéril
100/caja
Estándar
8 x 12
Rojo
96
V
128 x 85 x 15 mm