Learn More
Fisherbrand™ 96 PP Well Plate with 96 Glass Insert and PE Snap Caps with Septum
For complex UHPLC, LC and GC applications
Marca: Fisherbrand™
106.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
- 96 pocillos
- Silicona/PTFE
- Transparente
- Vidrio
- Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
- Diferentes opciones de sellado
- Válido para cromatografía
- Sin filtrador debido a material de alta calidad
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
Junta cónica |
8 x 12 | |
Vidrio | |
400 μl | |
Junta cónica |