Learn More
Uvex 95283 High Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Especificaciones
Color Naranja, Negro
Para utilizar con (equipo) Uvex 1 y 2
Material Microvelour
Desechables No
Sexo Unisex
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17278031
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528335
35
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288031
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528336
36
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298031
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528337
37
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528338
38
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528339
39
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528340
40
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528341
41
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528342
42
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17258041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528343
43
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528344
44
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528345
45
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528346
46
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298041
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528347
47
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528348
48
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528349
49
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528350
50
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528351
51
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248051
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9528352
52
21.80€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex Tune-Up Comfortable High Insole 95283
  • Antistatic insole concept for use in safety footwear
  • Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
  • Good cushioning
  • Relief of pressure marks
  • Non-irritating, comfortable surface structure
  • Breathable and absorbs moisture
  • Antibacterial
  • Antistatic
  • Useable for ESD-footwear
  • Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
  • Article No. 95283
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Naranja, Negro
Microvelour
Unisex
Uvex 1 y 2
No
Anchura estándar