Learn More
Uvex 94909 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 12
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
19.85€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex G2 |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17277441
|
Uvex
9490935 |
35 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17287441
|
Uvex
9490936 |
36 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17297441
|
Uvex
9490937 |
37 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17207451
|
Uvex
9490938 |
38 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17217451
|
Uvex
9490939 |
39 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17227451
|
Uvex
9490940 |
40 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17237451
|
Uvex
9490941 |
41 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17247451
|
Uvex
9490942 |
42 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257451
|
Uvex
9490943 |
43 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17267451
|
Uvex
9490944 |
44 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17277451
|
Uvex
9490945 |
45 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17287451
|
Uvex
9490946 |
46 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17297451
|
Uvex
9490947 |
47 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17207461
|
Uvex
9490948 |
48 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17217461
|
Uvex
9490949 |
49 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17227461
|
Uvex
9490951 |
51 |
19.85€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable, moisture-absorbent and quickly re-drying material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9490.9
- Sizes: 35 to 52
Specifications
Negro | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex G2 | |
No | |
Ancho | |
No |