Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad Carbonvision 9307
19.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23255" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Material del bastidor:
Neopreno
Textil
Descripción
- La montura está construida con los últimos materiales y tecnologías para una máxima estabilidad mecánica, sin perder su ligereza
- Una capa TPU está firmemente soldada en la montura para garantizar el ajuste perfecto y facilitar la limpieza
- Certificadas según EN 166 (protección ocular personal) y EN 172 (filtros de protección solar para uso laboral)
- El revestimiento Supravision Extreme es resistente a arañazos en el exterior y con característica anti-vaho en el interior
- Ofrece una vista panorámica sin efecto de túnel debido a la lente ajustada
- Ideal para largos periodos de desgaste sin puntos de presión ni dolor
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Extreme |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Color de marco | Negro, gris |
Modelo | 9307 Carbonvision |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Neopreno |
Protección UV | UV 400 |
Labeling | W 166 34 B CE — 2-1.2 W 1 B KN DIN CE |