Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad cíbricas 9188
Catalog Number 15396052
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Las gafas Cybric ofrecen un amplio campo de visión y capacidades de ajuste individual para una protección y comodidad fiables.
  • Las gafas cuentan con un amplio campo de visión y capacidades de ajuste individual para una protección y comodidad fiables
  • Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Brazos laterales Quattroflex con cuatro cojines de comodidad para garantizar un ajuste cómodo y sin presión alrededor del oído
  • La inclinación de los brazos laterales se puede ajustar entre varios niveles, lo que permite adaptarlos individualmente a todas las formas faciales
  • El revestimiento de zafiro Supravision es extremadamente resistente a productos químicos y a arañazos en ambos lados
  • Protección UV 400 fiable
Tipo de lente Supravision Sapphire
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Tinción de lente Transparente
Color de marco Negro, naranja
Modelo 9188 Cíbrico
Lens Material Policarbonato
Protección UV UV 400