Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad sobre las gafas 9169 Super F
16.46 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Marrón claro (CBR65)
Naranja
Transparente
Ámbar
Descripción
- Especialmente indicadas para usuarios que también usan gafas graduadas con patillas
- Patillas en material suave y flexible para mejorar la comodidad y el agarre
- Visión periférica sin restricciones
Revestimiento Supravision Excellence
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Fáciles de limpiar y menos susceptibles a la suciedad
Revestimiento Supravision Sapphire
- Interior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Exterior: Resistente a los arañazos y a los productos químicos
- Propiedades antiadherentes que permiten eliminar fácilmente la suciedad grasienta/líquida
Revestimiento Infradur Plus
- Interior: Antivaho
- Exterior: Resistentes a los arañazos
- Minimiza las quemaduras causadas por las chispas de soldadura
Especificaciones
Tipo de lente | Supravision Excellence |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Negro |
Modelo | Super F OTG 9169 |
Desechables | No |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |
Labeling | W 50,59 m (166 pies) CE: 2 C-1.2 W 1 FTKN CE |