Learn More
9-Metilantraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509807
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
779-02-2
C15H12
192.26
MFCD00001261
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
13068
9-metilantraceno
CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
779-02-2
C15H12
192.26
MFCD00001261
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
13068
9-metilantraceno
CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 9-Methylanthracene
Punto de fusión 76.0°C to 79.0°C
Color De naranja a amarillo
Densidad 1.0660g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 197.0°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 05,II,586
Gravedad específica 1.066
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 9-Methylanthracene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.