Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular de vidrio ámbar de 8 mm
Estos viales de alta calidad con tapones para encapsular/a presión de vidrio ámbar de 8 mm son perfectos para viales de muestras de volúmenes bajos para las bandejas de muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm.
Marca: Thermo Scientific™ C4008-740
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Estos viales de volúmenes bajos son perfectos para las bandejas del muestreadores automáticos de 6 mm, 7 mm y 8 mm. Elija entre planos o base cónica para maximizar la recuperación necesaria para inyecciones de muestras pequeñas. Los manguitos reutilizables ayudan a mantener los viales con tapones de rosca cerrados en la posición correcta en los carruseles del muestreador automático o en las gradillas, y permiten el movimiento de los viales como una unidad hasta posiciones de inyección en muestreadores automáticos para GC y HPLC. Fabricados en vidrio ámbar de calidad superior 51A (tipo 1, clase B), estos viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM y ChromacolTM.
Elija el vial correcto según sus necesidades.El cierre de tapón para encapsular de 8 mm reduce la exposición entre muestras de disolvente y el septo.
Los manguitos elaborados con mecánica de precisión (vidrio o PTFE) permiten que los viales se puedan utilizar en la gran mayoría de muestreadores automáticos comerciales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Vial de vidrio ámbar, 7 x 40 mm, fondo cónico | |
7 mm | |
7 mm | |
575 μL | |
Base cónica | |
Tapón para encapsular | |
100 | |
8 mm | |
450 μL |
8 mm | |
Ámbar | |
Vidrio | |
<2 μL | |
575 μl | |
40 mm | |
Vial para encapsular de 8 mm | |
No | |
Beckman™ 504, tecnologías CTC/Leap™ HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.