Learn More
(-)-8-Fenilmentol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055073 1 g Frasco de vidrio 1 g
10107872 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055073 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387950010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65253-04-5
Número MDL MFCD00010501
Clave InChI WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Sinónimo --8-phenylmenthol, --phenmenthol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexanol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r, 1r,2s,5r-5-methyl-2-2-phenylpropan-2-yl cyclohexan-1-ol, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl cyclohexanol, cyclohexanol,5-methyl-2-1-methyl-1-phenylethyl-, 1r,2s,5r
PubChem CID 2725001
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-(2-fenilpropan-2-il)ciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-8-Phenylmenthol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 130°C (1.0 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H24O
Índice de refracción 1.5285 to 1.5315
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1
Condición de rotación específica −24.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica − 24.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methylenechloride
Peso molecular (g/mol) 232.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-8-Phenylmenthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.