Learn More
Brady™ Cartuchos de impresora de transferencia térmica Serie 7940
General purpose, standard performance wax Printer Ribbon for paper and temporary labelling.
Marca: Brady™ 804457
42.31 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60200kg
Descripción
- Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7940
Especificaciones
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
4.33 in. | |
110 mm | |
70 m × 110 mm (L × An) | |
Lado de tinta fuera |
Negro | |
76.55 yd. | |
70 m | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7940 | |
1 rollo |