Learn More
Alfa Aesar™ 7-Metil-4-indanol, 97 %
Catalog Number 11439876
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
16400-13-8
C10H12O
148.21
MFCD00173675
XHMLXYGITDAGDN-UHFFFAOYSA-N
7-methylindan-4-ol, 4-hydroxy-7-methylindane, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl, 7-methyl-4-indanol, acmc-20amgr, 7-methyl-indan-4-ol
85398
7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
CC1=CC=C(O)C2=C1CCC2
16400-13-8
C10H12O
148.21
MFCD00173675
XHMLXYGITDAGDN-UHFFFAOYSA-N
7-methylindan-4-ol, 4-hydroxy-7-methylindane, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl, 7-methyl-4-indanol, acmc-20amgr, 7-methyl-indan-4-ol
85398
7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
CC1=CC=C(O)C2=C1CCC2
Aplicaciones
El 7-metil-4-indanol se utiliza como intermediario en la química sintética.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Methyl-4-indanol
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 97%