Learn More
7-Bromoindol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1g
10g
25g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 7-Bromo-1H-indole |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 25g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.05 |
Porcentaje de pureza | 97% |