Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
94.95€ - 314.00€
CAS | 193414-60-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8BrNS |
Peso molecular (g/mol) | 230.12 |
Número MDL | MFCD11847754 |
Clave InChI | QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine |
PubChem CID | 83823811 |
Nombre IUPAC | 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina |
SMILES | BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15497508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61021.MD |
250 mg | |||||||
15487508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61021.03 |
1 g |
314.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine used in many areas of medicine. They are used in industries as dyes and as antioxidants of rubber and natural elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina se utiliza en muchas áreas de la medicina. Se utiliza en diversas industrias como colorante y como antioxidante del caucho y los elastómeros naturales.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
193414-60-7 | |
230.12 | |
QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N | |
83823811 | |
BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1 |
C8H8BrNS | |
MFCD11847754 | |
7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine | |
7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina |
Especificaciones
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine | |
C8H8BrNS | |
7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine | |
BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1 | |
230.12 | |
230.12 |
193414-60-7 | |
MFCD11847754 | |
QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N | |
7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina | |
83823811 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación