Learn More
7-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487508 1 g 1 g
15497508 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61021.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 193414-60-7 | Molecular Formula: C8H8BrNS | Molecular Weight: 230.12 g/mol
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine used in many areas of medicine. They are used in industries as dyes and as antioxidants of rubber and natural elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina se utiliza en muchas áreas de la medicina. Se utiliza en diversas industrias como colorante y como antioxidante del caucho y los elastómeros naturales.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193414-60-7
Fórmula molecular C8H8BrNS
Peso molecular (g/mol) 230.12
Número MDL MFCD11847754
Clave InChI QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 83823811
Nombre IUPAC 7-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
SMILES BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine