Learn More
Ácido 7-aminocefalosporánico, 95-102 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 957-68-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12N2O5S |
Peso molecular (g/mol) | 272.27 |
Número MDL | MFCD00005177 |
Clave InChI | HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N |
Sinónimo | 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid |
PubChem CID | 441328 |
ChEBI | CHEBI:2255 |
Nombre IUPAC | ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-amino-8-oxo-5-ti-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
957-68-6 | |
272.27 | |
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N | |
441328 | |
ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-amino-8-oxo-5-ti-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
C10H12N2O5S | |
MFCD00005177 | |
7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
CHEBI:2255 | |
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O |
Especificaciones
7-Aminocephalosporanic acid | |
957-68-6 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
95% min. (HPLC) | |
MFCD00005177 | |
+ 94 | |
Solubility in water: soluble | |
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O | |
272.27 | |
CHEBI:2255 | |
95-102% |
95-102% | |
95.0 | |
>300°C | |
Auténtico | |
C10H12N2O5S | |
15, 429 | |
7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N | |
ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-amino-8-oxo-5-ti-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico | |
441328 | |
272.27 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar gafas, máscara.
EN CASO DE INGESTIÓN:Si la persona respira con dificultad, transportarla al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Si se experimentan síntomas de dificultad respiratoria:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-485-0
- 7-Aminocephalosporanic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only