Learn More
3M™ Protección respiratoria facial completa de elastómero termoplástico/silicona de la serie 6000
Tucking the inner shroud into a shirt or protective coverall allows excess air to be channeled over the body, providing additional comfort. The 3M Versaflow S-Series Hood Assembly is one-size-fits-all.
Marca:  3M™ 7100079872
83.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11781143
  • 139.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricada en material económico de uso general, con cuello interno elástico. Las capuchas de suspensión reutilizables pueden resultar muy rentables para algunos entornos con una alta tasa de desechos: solo se sustituye el tejido de la capucha, mientras que los conductos de aire y de suspensión se pueden reutilizar. También tiene un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para adaptarse a las necesidades de comodidad personales.
  • Capucha con suspensión reutilizable que proporciona cobertura a toda la cabeza, rostro, cuello y hombros
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas protectoras
  • Caudal de aire ajustable de manera externa según las necesidades de los usuarios
  • Muy económicas para entornos con alta tasa de desechos
  • Tejido económico de uso general, con cuello elástico
  • Fácil eliminación: los componentes se pueden separar
  • Cubre capuchas reemplazables
Especificaciones
Especificaciones
1000
Blanco
Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior
La capucha para pintar cubre cabeza, cara, cuello y hombros
S-757
Premium Resusable Suspension
NIOSH
Polipropileno
Respirador eléctrico de purificación de aire y válvulas de respirador con suministro de aire 3M™
PETG
1/caja
15,5 × 10,19 × 8,88 pulg (39,37 × 25,88 × 22,55 cm)